438190
Anti-LRP, Heavy Chain Mouse mAb (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G1, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP1(4035)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1