Documentos Principais
05-769
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP, clone SAP, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SAP, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Especificidade
Integrin β3
Imunogênio
Human platelet membrane fractions
Aplicação
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP detects level of Integrin β3 (CD61) & has been published & validated for use in WB, IC, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Qualidade
routinely evaluated by immunocytochemistry
Descrição-alvo
Mr ~115kDa
Ligação
Replaces: 04-1060
forma física
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, and 0.05% sodium azide.
Format: Purified
Protein G Purified
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Nota de análise
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Outras notas
Due to license agreement restrictions, this product cannot be purchased for resale.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Anti-integrin therapy.
Hamm, Christian W
Annual Review of Medicine, 54, 425-435 (2003)
Integrin alpha v beta 3 as a therapeutic target for blocking tumor-induced angiogenesis.
Kumar, C Chandra
Current Drug Targets, 4, 123-131 (2003)