MABS2001M
Anti-LRP-1 Antibody, clone 11H4
clone 11H4, from mouse
Sinônimo(s):
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, Alpha-2-macroglobulin receptor1, A2MR, Apolipoprotein E receptor, APOER, CD91
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11H4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP1(4035)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected LRP-1 in Immunoprecipitation applications (Nieves, E.C., et. al. (2010). J Biol Chem. 285(17):12595-603).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LRP-1 in Western Blotting applications (Spoelgen, R., et. al. (2009). Neuroscience. 158(4):1460-8; Lleó, A., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(29):27303-9; Campana, W.M., et. al. (2006). J Nuerosci. 26(43):11197-207).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LRP-1 in Immunocytochemistry applications (Lleó, A., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(29):27303-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected LRP-1 in Immunohistochemistry applications (Campana, W.M., et. al. (2006). J Nuerosci. 26(43):11197-207).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LRP-1 in human brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1