ABN1018
Anti-LRP1 Antibody, Intracellular domain
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APOER, Apolipoprotein E receptor, CD91, LRP-1, LRP-85, LRPICD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP1(4035)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a decreased LRP-85 target band in lysates from LRP1 shRNA-treated NIH/3T3 cells (Courtesy of Professor Nicola Zambrano, University of Naples Federico II, Italy).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected the LRP-85 target band in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.ysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1