603899
DL-Malic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
131-133 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.