P7854
Anti-Presenilin-1 (S182) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, Xenopus, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using methacarn-fixed, formic acid-treated sections of Alzheimer′s Disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of PC12 rat adrenal pheochromocytoma cell line
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
mouse ... Psen1(19164)
rat ... Psen1(29192)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining
- immunofluorescence detection
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Artigos
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.