MAB1563
Anti-Presenilin-1 Antibody, NT, clone hPS1-NT
culture supernatant, clone hPS1-NT, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hPS1-NT, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:250-1:500. Recommend blocking buffer is TBS containing 5% non fat milk and 0.01% Tween 20. It is recommended that you also dilute the antibody in this blocking buffer. Incubate with the MAB1563 for 1 to 2 hours at room temperature or overnight at 4°C.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1