Documentos Principais
644595
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6(methylamino)purine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
183.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1nc(Cl)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6ClN5/c1-8-4-3-5(10-2-9-3)12-6(7)11-4/h2H,1H3,(H2,8,9,10,11,12)
chave InChI
RIAVUEFUPHOGJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)