Documentos Principais
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
184-188 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
chave InChI
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)