Documentos Principais
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
Número CAS:
Peso molecular:
268.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-027-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
480 °C
potência
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
172-175 °C
temperatura de transição
flash point 220 °C
solubilidade
0.4 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
chave InChI
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3