8.06373
Sodium borohydride
fine granular for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
220 °C
potência
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.02 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
500 °C (decomposition)
pf
>360 °C (slow decomposition)
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Zero valent iron nanoparticles supported on mesoporous carbon (Starbon) by in situ reductions of Fe3+ ions.
- Ag nanoparticles on graphene using AgNO3 as a precursor.
- Ag-Pd/ZrO2 catalytic system applicable in plasmonic catalysis. It can also be used as a source to store as well as generate hydrogen for energy-carrier applications.
Nota de análise
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.