Key Documents
80546
Supelco
Borohidreto de sódio
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaBH4
Número CAS:
Peso molecular:
37.83
Número CE:
Número MDL:
NACRES:
NA.21
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.5% (gas-volumetric)
forma
solid
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)