452890
Borohidreto de sódio
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
Ensaio
98%
forma
caplets (18 × 10 × 8 mm)
contém
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)