Documentos Principais
8.18823
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
(tablets) for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4BNa
Número CAS:
Peso molecular:
37.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
241-004-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
220 °C
potência
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.02 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
500 °C (decomposition)
pf
>360 °C (slow decomposition)
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na][BH4]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium borohydride (NaBH4) is the most commonly available borohydride used in several industrial applications. It is considered a selective reducing agent due to its ability to selectively reduce aldehydes and ketones into their corresponding alcohols in the presence of other functional groups such as nitro, ester, amide, lactone, epoxide, and nitriles. Ethanol and methanol are usually employed as solvents in NaBH4 reduction reactions.
Aplicação
Sodium borohydride (tablets form) can be used as a potential candidate to store as well as generate hydrogen for energy-carrier,applications.
Nota de análise
Assay (hypochlorite): ≥ 96.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2