Documentos Principais
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-772-9
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.7 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
380 °C (DIN 51794)
potência
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-8.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
144-145 °C/1013 hPa
pf
-65 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup