Documentos Principais
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
Sinônimo(s):
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
204-533-1
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
220 °C/1013 hPa
pf
-90 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup