Documentos Principais
8.02661
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclooctanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
211-800-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
potência
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
209 °C/1013 hPa
pf
15 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
solubilidade
5.4 g/L
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
chave InChI
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
86 °C