Documentos Principais
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
122.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-855-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
224 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
4.6 % (v/v)
p.e.
59-60 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 19 °C
densidade
1.31 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
chave InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup