Documentos Principais
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
Sinônimo(s):
Isopropyl-2-d1 bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CDBr
Número CAS:
Peso molecular:
124.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4252 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−89 °C (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
chave InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)