609870
Ethanol-18O
95 atom % 18O
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-18O
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensaio
99% (CP)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC[18OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+2
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-YZRHJBSPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)