Documentos Principais
586293
Sigma-Aldrich
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-17O
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH217O
Número CAS:
Peso molecular:
47.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 17O
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
p.e.
78 °C (lit.)
densidade
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.