Documentos Principais
603481
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
47.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentração
95% in H2O
índice de refração
n20/D 1.362 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)