603503
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentração
95% in H2O
densidade
0.801 g/mL at 25 °C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)