Key Documents
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3AgO2
Número CAS:
Peso molecular:
166.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
209-254-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
solubilidade
10.2 g/L
densidade
3.26 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3