216674
Silver acetate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Acetic acid silver salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3