921017
Silver (I) Acetate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)