71318-M
NovaBlue T1 R Singles Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NovaBlue T1 R Singles Competent Cells - Novagen, Featuring T1 and T5 phage resistance
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
transformation efficiency: >1.5×108 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
endA1 hsdR17 (rK12– mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac tonA F′[proA+B+ lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges us to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click here for Enduser Declaration (EUD) Form.
Características e benefícios
- T1 and T5 phage resistant
- Produces high-quality plasmid DNA
- Easy-to-use Singles format
- Prepared using an optimized chemical method
Componentes
•2 × 2 ml or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid
Advertência
Perfil do DNA
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2