Documentos Principais
GE27-1542-01
E. coli BL21
Cytiva 27-1542-01, pack of 1 vial
About This Item
Código UNSPSC:
41106501
NACRES:
NA.25
embalagem
pack of 1 vial
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-1542-01
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
It is an exemplary host for the expression of recombinant proteins. As an E. coli B strain, it further lacks the major protease, encoded by the lon gene, catalyzing the endoproteolytic cleavage of damaged and recombinant proteins in the cell.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE27-1542-014061834074014