69825-M
NovaBlue Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Sinônimo(s):
Competent Cells for Transformation
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NovaBlue Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Componentes
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2