71227
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen, NovaBlue GigaSingles Competent Cells produce greater than 1 × 10⁹ colonies/µg plasmid DNA for cloning applications requiring high-efficiency transformations.
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
transformation efficiency: 1×109 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
NovaBlue GigaSingles Competent Cellsproduce greater than 1 × 109 colonies/µgplasmid DNA for cloning applicationsrequiring high-efficiency transformations.
Características e benefícios
- Guaranteed efficiency >1 × 10⁹ cfu/µg
- Ideal for high-efficiency cloning
- High-quality plasmid DNA preparation
- Easy-to-use Singles format
- Prepared using an optimized chemical method
Componentes
•2 or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid (ampicillin resistant)
Advertência
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2