CMC0019
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Sinônimo(s):
C43 strain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
fonte biológica
Escherichia coli
grau
Molecular Biology
for molecular biology
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Aplicação
Características e benefícios
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
Componentes
- OverExpress C43(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024