Key Documents
70746
Millipore
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Nuclease Benzonase®, Pureza > 90%,
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
25-29 units/μL
aplicação(ões)
research use
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A nuclease Benzonase® é uma endonuclease desenvolvida geneticamente a partir de Serratia marcescens. Ela degrada todas as formas de DNA e RNA (fita simples, dupla-fita, linear e circular) e, ao mesmo tempo, não tem atividade proteolítica. É eficaz em uma ampla gama de condições e tem atividade específica excepcionalmente alta. A enzima digere completamente ácidos nucleicos em oligonucleotídeos com terminação 5′-monofosfato com 2 a 5 bases de comprimento (abaixo do limite de hibridização), o que é ideal para remoção de ácidos nucleicos de proteínas recombinantes, possibilitando a conformidade com as diretrizes da FDA para contaminação com ácidos nucleicos. A capacidade da Benzonase de hidrolisar rapidamente os ácidos nucleicos faz desta enzima uma excelente opção para reduzir a viscosidade de forma a diminuir o tempo de processamento e aumentar a produção de proteína. Por exemplo, a enzima é compatível com os reagentes de extração proteica BugBuster e PopCulture e pode, portanto, ser adicionada juntamente com esses reagentes para eliminar a viscosidade e remover ácidos nucleicos de extratos de E. coli.
A enzima consiste em duas subunidades de 30 kDa cada. Ela é funcional entre pH 6 e 10 e de 0-42 °C e requer 1-2 mM de Mg2+ para ativação. A enzima também é ativa na presença de detergentes iônicos e não iônicos, agentes redutores, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e ureia (a atividade relativa depende de condições específicas). A atividade é inibida por >150 mM de cátions monovalentes, >100 mM de fosfato, >100 mM de sulfato de amônio ou >100 mM de guanidina-HCl.
A nuclease benzonase está disponível em graus ultrapuro (>99% por SDS-PAGE) e puro (>90%) em uma concentração padrão de 25-29 U/µl e em uma concentração alta (CA) de 250 U/µl. Ambos os preparados são isentos de protease detectável e têm atividade específica > 1 × 106 U/mg de proteína. O grau de pureza >99% é testado quanto à presença de endotoxinas e contém<0.25 EU/1000 units. The product is suppliedin 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >90% por SDS-PAGE
Aplicação
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima que causa uma ΔA₂₆₀ de 1,0 em 30 minutos, que corresponde à digestão total de 37 µg de DNA.
Informações legais
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Frederic D Schramm et al.
PLoS genetics, 13(12), e1007148-e1007148 (2017-12-28)
Hsp70 chaperones are well known for their important functions in maintaining protein homeostasis during thermal stress conditions. In many bacteria the Hsp70 homolog DnaK is also required for growth in the absence of stress. The molecular reasons underlying Hsp70 essentiality
Asaf Poran et al.
Cell reports. Medicine, 1(8), 100141-100141 (2020-12-10)
T cells use highly diverse receptors (TCRs) to identify tumor cells presenting neoantigens arising from genetic mutations and establish anti-tumor activity. Immunotherapy harnessing neoantigen-specific T cells to target tumors has emerged as a promising clinical approach. To assess whether a comprehensive
Alexander Reim et al.
Nature communications, 11(1), 3019-3019 (2020-06-17)
Transcription factors (TFs) regulate target genes by specific interactions with DNA sequences. Detecting and understanding these interactions at the molecular level is of fundamental importance in biological and clinical contexts. Crosslinking mass spectrometry is a powerful tool to assist the
David M Kern et al.
Methods in enzymology, 653, 207-235 (2021-06-09)
The SARS-CoV-2 3a protein is a putative ion channel implicated in virus life cycle and pathogenesis. We recently expressed, purified, and reconstituted 3a into lipid nanodiscs to solve its structure by cryo-EM to 2.1Å resolution. In this chapter, we describe
Jonathan Elegheert et al.
Nature protocols, 13(12), 2991-3017 (2018-11-21)
Structural, biochemical and biophysical studies of eukaryotic soluble and membrane proteins require their production in milligram quantities. Although large-scale protein expression strategies based on transient or stable transfection of mammalian cells are well established, they are associated with high consumable