681671
IWP-2
≥97% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
Wnt Antagonist II, IWP-2, Inhibitor of Wnt Production-2, Wnt Pathway Inhibitor II, Porcn Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Wnt Antagonist II, IWP-2, The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(nc1NC(=O)CSc3[n]([c](c5c(n3)CCS5)=O)c4ccccc4)ccc(c2)C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
chave InChI
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2