5.06072
IWP-2
≥99% (HPLC), liquid, Wnt antagonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Wnt Antagonist II, IWP-2, N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-(4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-ylthio)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor II InSolution, Inhibitor of Wnt Production-2, Porcn Inhibitor I InSolution, InSolution Wnt Antag
About This Item
Produtos recomendados
product name
IWP-2, InSolution, ≥99%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable benzothiazolyl-acetamide compound, Wnt Antagonist II
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
chave InChI
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Porcn
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)