SML1114
IWP-4
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[[3,4,6,7-tetrahydro-3-(2-methoxyphenyl)-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(CCS2)N=C(SCC(NC3=NC(C=CC(C)=C4)=C4S3)=O)N1C5=C(OC)C=CC=C5
InChI
1S/C23H20N4O3S3/c1-13-7-8-14-18(11-13)33-22(24-14)26-19(28)12-32-23-25-15-9-10-31-20(15)21(29)27(23)16-5-3-4-6-17(16)30-2/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,26,28)
chave InChI
RHUJMHOIQBDFQR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3