Documentos Principais
GF154
Sigma-Aldrich
Wnt-3a, camundongo recombinante
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
Sinônimo(s):
Wnt-3a de camundongo, Wnt-3a recombinante
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 38.0-41.0 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
mouse ... WNT3A(22416)
Descrição geral
A Wnt-3a murina recombinante é uma glicoproteína monomérica que contém 328 resíduos de aminoácidos. Quando analisada por SDS-PAGE em condições sem redução, a Wnt-3a murina migra com um peso molecular aparente de aproximadamente 38,0-41,0 kDa.
A sinalização Wnt-3a está envolvida no controle da diferenciação das células-tronco. As proteínas Wnt se ligam aos receptores da família Frizzled em conjunto com um correceptor da família de proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (LRP-5 ou -6) ou à tirosina quinase do receptor atípico Ryk. Foi demonstrado que as proteínas Wnt regulam as interações célula a célula durante a embriogênese, regulando mais especificamente a diferenciação do mesoderma e a osteogênese. Também foi demonstrado que as proteínas Wnt têm funções putativas na regulação das células-tronco adultas.
Fonte do produto: Células L de camundongo que expressam Wnt3a de comprimento total.
Aplicação
A proteína Wnt-3a murina recombinante é uma glicoproteína monomérica que contém 328 resíduos de aminoácidos.
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Ligação
Substitui: GF160
forma física
Liofilizado a partir de uma solução contendo PBS e 1,0% de tampão CHAPS.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha o material liofilizado a -20°C por até seis meses a partir da data de recebimento. Ressuspenda em água estéril até uma concentração de 100µg/ml. A Wnt3a reconstituída deve ser armazenada em alíquotas de uso único a -80°C por até três meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento. Durante o transporte, alguma quantidade de produto pode se dispersar ocasionalmente. Recomenda-’se colar o frasco com cuidado em uma superfície rígida antes da reconstituição.
Nota de análise
Atividade específica: Foi demonstrado que a proteína Wnt3a é bioativa, conforme determinado pelo repórter TCF/LEF-luciferase. O ED50 para esse efeito é tipicamente <250 ng/ml. As concentrações ideais devem ser determinadas para cada aplicação.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.