Documentos Principais
6.18404
Supelco
Bromophenol blue
pH indicator solution 0.04%
Sinônimo(s):
Bromophenol Blue solution, 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H9Br4NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
691.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
Nome do produto
Bromophenol blue, 0.04% (indicator)
concentração
0.04% (indicator)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2