574625
Suramin sodium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, P2Y antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Suramin, Sodium Salt, P2Y Antagonist I, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, PTP Inhibitor VI, PTP Inhibitor VI, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, P2Y Antagonist I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Suramin, Sodium Salt, A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
chave InChI
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein tyrosine phosphatases
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
Waldhoer, M., et al. 1998. Mol. Pharmacol. 53, 808.
Zhang, Y.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 12281.
Hohenegger, M., et al. 1996. Mol. Pharmacol. 50, 1443.
Emmick, J.J., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 269, 717.
Denhertog, A., et al. 1992. J. Physiol.454, 591.
Nakajima, M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 9661.
Wilks, J.W., et al. 1991. Int. J. Radiat. Biol.60, 73.
Huang, R.C., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 304.
Kopp, R. and Pfeiffer, A. 1990. Cancer Res.50, 6490.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3