559396
SB 220025
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and specific inhibitor of human p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 60 nM).
Sinônimo(s):
SB 220025, 5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinlyl)imidazole, p38 MAP Kinase Inhibitor XIV
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
potência
60 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to pale yellow
solubilidade
DMSO: 22 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24)
chave InChI
VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
P38MAPK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wang, Z., et al. 1998. Structure6, 1117.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1