555550
Rho Kinase Inhibitor
The Rho kinase inhibitor, CAS 872543-07-6, is a cell-permeable, highly specific, reversible, potent, and ATP-competitive inhibitor of Rho-associated kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM).
Sinônimo(s):
Rho Kinase Inhibitor, H-1152, H-1152P, (S)-(+)-2-Methyl-1-[(4-methyl-5-isoquinolinyl)sulfonyl]homopiperazine, 2HCl, ROCK Inhibitor, Dimethylfasudil (diMF, H-1152P)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
methanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1
chave InChI
BFOPDSJOLUQULZ-GXKRWWSZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ROCK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ikenoya, M., et al. 2002. J. Neurochem.81, 9.
Sasaki, Y., et al. 2002. Pharmacol. Ther.93, 225.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1