5.09228
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Y-27632, Sterile-Filtered, Cell Culture-Tested
About This Item
Produtos recomendados
product name
Y-27632, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution, Sterile-Filtered, inhibitor of Rho-associated protein kinases
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
chave InChI
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
ROCK
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1999. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science.285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature.389, 990.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2