539481-M
PKA, Catalytic Subunit, Mouse, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
cAMP-Dependent Protein Kinase, Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
atividade específica
≥2.5 x 106 U/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
Phosphatases, proteases, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Lee, S-L. and Steinberg, R.A. 1996. J. Biol. Chem.271, 16553.
Adams, J.A., et al. 1995. Biochemistry 34, 2447.
Bosma, M.M., et al. 1993. J. Neurosci.13, 5242.
Brindle, P., et al. 1993. Nature364, 821.
Hajnoczky, G., et al. 1993. Biochem. J.293, 413.
Sculptoreanu, A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 10135.
Wang, L-Y., et al. 1993. Science259, 1173.
Slice, L.W., and Taylor, S.S. 1989. J. Biol. Chem.264, 20940.
Uhler, M.D., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1300.
Walsh, D.A., et al. 1968. J. Biol. Chem.243, 3763.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1