539578
PKG, Iα, Bovine Lung
Sinônimo(s):
cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKG Iα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα, cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKGIα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
atividade específica
≥1300 units/μg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Colbran J.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9589.
Corbin, J.D. and Doskeland, S.O. 1983. J Biol Chem258, 11391.
Witt, J.J. and Roskoski, R., Jr, 1975. Anal Biochem66, 253.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2