5.33850
TAM Receptor Kinase Inhibitor, LDC1267
Sinônimo(s):
TAM Receptor Kinase Inhibitor, LDC1267, TAM Receptor Blocker
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)NC(=O)c4n[n](cc4OCC)c5c(cc(cc5)F)C)Oc2c3c(ncc2)cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C30H26F2N4O5/c1-5-40-28-16-36(23-8-6-18(31)12-17(23)2)35-29(28)30(37)34-19-7-9-25(21(32)13-19)41-24-10-11-33-22-15-27(39-4)26(38-3)14-20(22)24/h6-16H,5H2,1-4H3,(H,34,37)
chave InChI
ISPBCAXOSOLFME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tyro3, Axl, and Mer kinases
Met, Aurora B, Lck and Src kinases
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3