Key Documents
5.32628
Sigma-Aldrich
Vps34 Inhibitor, VPS34-IN1
VPS34-IN1
Sinônimo(s):
Vps34 Inhibitor
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Embalagem
Glass bottle
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3