523350
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
Sinônimo(s):
PTIO, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide
Ensaio
≥98% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
dark blue
solubilidade
ethanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
chave InChI
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitric oxide radical scavenger
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Maeda, H., et al. 1994. Jpn. J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3