5.05767
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI
Sinônimo(s):
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI, 2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-8-(1,1-dioxidoisothiazolidin-2-yl)-3-hydroxy-6-methyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC2=C(C(=C1)N3CCCS3(=O)=O)OC(=C(C2=O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)Cl
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK3b
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3