SCT250
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe
Human
Sinônimo(s):
clickable polyamine probe, live cell probe, polyamine probe, polyamine transport system probe, spermine probe
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of 500 μg
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
MW: 743.35 g/mol
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 494 nm
λem: 510 nm
Características e benefícios
Descrição-alvo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3