SCT248
BioTracker™ Putrescine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe
Human
Sinônimo(s):
BioTracker™ Clickable Polyamine Putrescine Live Cell Probe, clickable polyamine probe, clickable putrescine probe, live cell probe, polyamine probe, polyamine transport system probe, putrescine probe
About This Item
Produtos recomendados
product name
BioTracker™ Putrescine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of 500 μg
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3