Documentos Principais
11691112001
Roche
DNA genômico humano
from human blood (buffy coat)
Sinônimo(s):
DNA de homo sapiens, DNA, humano
About This Item
Código UNSPSC:
41106310
fonte biológica
human blood
Nível de qualidade
Formulário
solution
embalagem
pkg of 100 μg
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
0.2 mg/mL
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
DNA genômico de alto peso molecular (>50 kb) isolado de sangue humano (camada leucoplaquetária) pelo método de Sambrook et al..
O DNA é composto de unidades chamadas nucleotídeos dispostas em duas longas cadeias polinucleotídicas, resultando em uma estrutura helicoidal dupla. Os nucleotídeos contêm um grupo fosfato, um grupo açúcar e uma base nitrogenada. Existem quatro tipos de bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C). O arranjo dessas bases determina o códon genético. A diferença nas sequências de nucleotídeos é a razão pela qual os organismos diferem uns dos outros. Na célula eucariótica, o DNA está localizado no núcleo.
Aplicação
O DNA genômico humano é adequado para:
  • análise de hibridização Southern blot
  • construção de biblioteca genômica
  • amplificação de alvos de DNA grandes pelo sistema Expand
  • para avaliar a qualidade ou a integridade da amostra de DNA usando qPCR ou PCR em tempo real (RT) e como um controle durante o sequenciamento de DNA
A amplificação de fragmentos muito longos de DNA genômico requer moldes de DNA de altíssima qualidade. Em alguns casos, falhas na amplificação podem ser decorrentes da má qualidade do molde. Esta qualidade específica do DNA genômico é preparada para garantir a amplificação confiável de fragmentos de DNA longos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O DNA é um componente essencial do mecanismo de hereditariedade. As sequências de nucleotídeos carregam informações sobre diferentes processos biológicos. Os códons genéticos codificam proteínas essenciais para a função biológica. Essas informações genéticas são transmitidas para a próxima geração durante a divisão celular. A amplificação de fragmentos muito longos de DNA genômico requer moldes de DNA de altíssima qualidade. Em alguns casos, falhas na amplificação podem ser decorrentes da má qualidade do molde. Esta qualidade específica do DNA genômico é preparada para garantir a amplificação confiável de fragmentos de DNA longos.
Qualidade
Peso molecular: A preparação é separada por eletroforese em um gel de agarose 0,5% e o gel é corado com brometo de etídio. O peso molecular do DNA genômico purificado é maior que 50 kb.
Teste de função: A preparação é usada como molde em uma PCR com o Sistema Expand PCR e primers apropriados do conjunto de primers de controle do tPA humano. São obtidos produtos de amplificação de até 27 kb de comprimento.
Ausência de organismos contaminantes: O soro utilizado para esta preparação foi testado quanto à presença de antígeno de HBs e anticorpos para HIV-1, HIV-2 e HCV. Todos os testes foram negativos.
forma física
Solução em 10 mM de Tris-HCl, 1 mM de EDTA, pH 8,0
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
L M Rice et al.
Journal of applied microbiology, 115(3), 818-827 (2013-06-19)
The goal of this study was to develop a molecular diagnostic multiplex assay for the quantitative detection of microbial pathogens commonly responsible for ventilator-associated pneumonia (VAP) and their antibiotic resistance using linear-after-the-exponential polymerase chain reaction (LATE-PCR). This multiplex assay was
Alberts B, et al.
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2002)
M Y Balkhi et al.
Science signaling, 6(286), ra63-ra63 (2013-08-01)
In sarcoma, the activity of NF-κB (nuclear factor κB) reduces the abundance of the microRNA (miRNA) miR-29. The tumor suppressor A20 [also known as TNFAIP3 (tumor necrosis factor-α-induced protein 3)] inhibits an upstream activator of NF-κB and is often mutated
Shana L McDevitt et al.
Biopreservation and biobanking, 12(6), 402-408 (2014-12-17)
Stable dry-state storage of DNA is desirable to minimize required storage space and to reduce electrical and shipping costs. DNA purified from various commercially available dry-state stabilization matrices has been used successfully in downstream molecular applications (e.g., quantitative polymerase chain
Ioannis G Fatouros et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1820-1824 (2006-07-15)
Circulating free plasma DNA is implicated in conditions associated with tissue injury, including exercise-induced inflammation, and thus is a potential marker for athletic overtraining. We measured free plasma DNA along with C-reactive protein (CRP), creatine kinase (CK), and uric acid